Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0240-5GEA 0 EUR InStock
0240-5G
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ACS
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté
Insoluble in Ether 0.1%. Purity (Au) 49.0%
Certifications: ACS Grade: Materials conforming with the specifications and procedures outlined in American Chemical Society Specifications, 9th Edition, 2000.
Formule: HAuCl₄·3H₂O
MW: 393,83 g/mol
Point de fusion: 30 °C
Densité: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Alkalies and Other Metals <0.2%
Insoluble in Ether ≤0.1%
Purity (Au) ≥49%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité