L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
di-Sodium tétraborate décahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
8643.1 8643.2 8643.5
ROTH8643.1EA 0 EUR InStock
ROTH8643.1 ROTH8643.2 ROTH8643.5
di-Sodium tétraborate décahydraté
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 75
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité