Lithium chlorure hydraté ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10735.14 10735.22
10735.14EA 162 EUR InStock
10735.14 10735.22
Lithium chlorure hydraté ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Lithium chlorure hydraté
Purity: 99.996% CAS No.: 85144-11-2 Molecular Formula: LiCl.xH2O Formula Weight: 42.39(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 98° -H2O Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00149764
Formule: ClLi·xH₂O
MW: 42,39 g/mol (anhy)
Point de fusion: >98 °C (-H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149764
Numéro CAS: 85144-11-2
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité