Perchlorate de lithium trihydraté 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
194720250 194722500 194720010
ACRO194720250EA 29.9 EUR InStock
ACRO194720250 ACRO194722500 ACRO194720010
Perchlorate de lithium trihydraté 99%, très pur
Perchlorate de lithium trihydraté
Formule: ClLiO₄·3H₂O
MW: 160,44 g/mol
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1,841 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149765
Numéro CAS: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité