Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
211095000 211090025
ACRO211095000EA 58.5 EUR InStock
ACRO211095000 ACRO211090025
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 99+% pour analyses
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1.85 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité