Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15736.0E A15736.22 A15736.36
A15736.0EEA 243 EUR InStock
A15736.0E A15736.22 A15736.36
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté ≥98%
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Purity: 98+% CAS No.: 14459-95-1 Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O Formula Weight: 422.39 (368.36anhy) Odour: Odourless pH: 9.5 Melting Point: 69-71° Merck Reference: 14,7631 MDL No.: MFCD00167023
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Point de fusion: 69…71 °C
Densité: 1.85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 14,7631
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité