Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté, très pur, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04982.1000 1.04982.9025
1.04982.1000EA 172 EUR InStock
1.04982.1000 1.04982.9025
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté, très pur, Supelco®
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité