Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Fournisseur: Roth Carl
7974.1 7974.2 7974.3
ROTH7974.1EA 25.5 EUR InStock
ROTH7974.1 ROTH7974.2 ROTH7974.3
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité