Sodium molybdate dihydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19222.0E A19222.22 A19222.36
A19222.0EEA 577 EUR InStock
A19222.0E A19222.22 A19222.36
Sodium molybdate dihydraté ≥98%
Sodium molybdate dihydraté
Purity: 98% CAS No.: 10102-40-6 Molecular Formula: Na2MoO4.2H2O Formula Weight: 241.95 (205.92anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O MDL No.: MFCD00149170
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Point de fusion: 100 °C (-2H₂O)
Densité: 2.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 14,8645
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité