Sodium molybdate dihydraté ≥99.5% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0541-250GEA 376 EUR InStock
0541-250G
Sodium molybdate dihydraté ≥99.5% ACS
Sodium molybdate dihydraté
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Point de fusion: 687 °C
Densité: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
Merck Index: 13,08718
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium <0.001%
Chloride ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 7 – 10.5
Phosphate ≤0.0005%
Purity 99.5 – 103%
Sulphate ≤0.015%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité