L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colonnes de filtration avec frittés, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Fournisseur: Avantor
7121-03EA 184 EUR InStock
7121-03 7121-01 7121-06
Colonnes de filtration avec frittés, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes de filtration SPE vides sont remplies de frittés doubles de 20 µm. Elles ont été conçues pour être utilisées avec les systèmes de traitement par colonne en verre spe-12G et spe-24G.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité