tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium phosphate trisodique dodécahydratéSodium phosphate dodécahydraté
ROTH8613.2EA 175 EUR InStock
ROTH8613.2 ROTH8613.1
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380,12 g/mol
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité