tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
T107.1 T107.2
ROTHT107.1EA 159 EUR InStock
ROTHT107.1 ROTHT107.2
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380,12 g/mol
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
ATTEINDRE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité