di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium phosphate dibasique trihydratéPotassium phosphate disodique trihydratédi-Potassium hydrogénophosphate trihydraté
ACRO205930025EA 354 EUR InStock
ACRO205930025 ACRO20593-0250 ACRO205935000
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté 99+% pour analyses
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Formule: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228,22 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
pH 8.5 to 9.6 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité