di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium phosphate dibasique trihydratéPotassium phosphate disodique trihydratédi-Potassium hydrogénophosphate trihydraté
33365.30EA 76.4 EUR InStock
33365.30 33365.A1
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté, Qualité Réactif
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Formule: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228,22 g/mol
Point d'ébullition: ∼340 °C (1013 hPa)
Densité: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
Merck Index: 14,7658
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité