di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
1.05099.0250EA 72.3 EUR InStock
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Formule: K₂HPO₄·3H₂O
Point d'ébullition: ∼340 °C (1013 hPa)
Densité: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 340 °C decomposes,(anhydrous substance)
Molar Mass 228.23 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 9.2 - 9.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité