di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Fournisseur: Roth Carl
6878.1 6878.2
ROTH6878.1EA 129 EUR InStock
ROTH6878.1 ROTH6878.2
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Formule: K₂HPO₄·3H₂O
Point d'ébullition: ∼340 °C (1013 hPa)
Densité: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité