L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
2370.1 2370.2 2370.3
ROTH2370.1EA 0 EUR InStock
ROTH2370.1 ROTH2370.2 ROTH2370.3
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60
Densité: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité