Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium phosphate monobasique dihydratéSodium phosphate monopotassique dihydraté
ROTHT879.5EA 1195 EUR InStock
ROTHT879.5 ROTHT879.2 ROTHT879.1
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156,01 g/mol
Point d'ébullition: ∼650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité