Sodium sulfure nonahydraté ≥98.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
36622.A1EA 195 EUR InStock
36622.A1 36622.30
Sodium sulfure nonahydraté ≥98.0% ACS
Sodium sulfure nonahydraté
It is the precursor material for preparation of cadmium sulfide quantum dots. Also employed in the pulp and paper industry. It is likewise employed in the making of colors and dyestuffs. It is too useful in the trace quantities for the rapid synthesis of small silver nanocubes through mediating polyol reduction. It has as a significant role in breaking up the feather keratin useful for the preparation of bio-polymer.
Formule: Na₂S·9H₂O
MW: 240,18 g/mol
Point d'ébullition: 920 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 50 °C (déc.)
Densité: 1,427
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149184
Numéro CAS: 1313-84-4
ONU: 1849
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8681
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité