Sodium sulfate décahydraté
Fournisseur: Roth Carl
ROTHT108.1EA 36.9 EUR InStock
ROTHT108.1
Sodium sulfate décahydraté
Sodium sulfate décahydraté
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322,2 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32,4 °C
Densité: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
Merck Index: 12,08829
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité