Sodium sulfate décahydraté
Fournisseur: Roth Carl
X892.1 X892.2 X892.3
ROTHX892.1EA 21.5 EUR InStock
ROTHX892.1 ROTHX892.2 ROTHX892.3
Sodium sulfate décahydraté
Sodium sulfate décahydraté
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32.4 °C
Densité: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité