Dibenzocyclooctyne-maleimide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Azadibenzocyclooctyne-maleimide, ADIBO-maleimide, DBCO-maleimide
J65377.MB J65377.MC
J65377.MBEA 144 EUR InStock
J65377.MB J65377.MC
Dibenzocyclooctyne-maleimide
Dibenzocyclooctyne-maleimide
For incorporation of ADIBO functionality into sulfhydryl containing compounds
Formule: C₂₅H₂₁N₃O₄
MW: 427,46 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22380750
Numéro CAS: 1395786-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité