Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01047.1000 1.01047.9025
1.01047.1000EA 75.4 EUR InStock
1.01047.1000 1.01047.9025
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474,39 g/mol
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 139 g/l (20 °C)
Melting Point 92.5 °C
Molar Mass 474.39 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité