Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Fournisseur: Roth Carl
8896.1 8896.2
ROTH8896.1EA 20.5 EUR InStock
ROTH8896.1 ROTH8896.2
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité