Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
222520050 222521000 222525000 222520025
ACRO222520050EA 31.7 EUR InStock
ACRO222520050 ACRO222521000 ACRO222525000 ACRO222520025
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté 98+%
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149917
Numéro CAS: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Violet to dark purple Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité