Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bis(sulfate) de chrome et de potassium dodécahydraté
A11816.0EEA 189 EUR InStock
A11816.0E A11816.36 A11816.22
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté ≥98%
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: CrK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 499,4 g/mol
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149917
Numéro CAS: 7788-99-0
Merck Index: 14,2229
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité