Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Bis(sulfate) de chrome et de potassium dodécahydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.01036.0250EA 84.2 EUR InStock
1.01036.9025 1.01036.0250
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: CrK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 499,4 g/mol
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149917
Numéro CAS: 7788-99-0
Merck Index: 13,02250
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 250 g/l (25 °C)
Melting Point 89 °C
Molar Mass 499.41 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.83 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité