Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Bis(sulfate) de chrome et de potassium dodécahydraté
21095.293EA 79.8 EUR InStock
21095.293
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: CrK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 499,4 g/mol
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149917
Numéro CAS: 7788-99-0
Merck Index: 13,02250
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Insolubility in water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité