Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
3535.1 3535.2 3535.3
ROTH3535.1EA 52.9 EUR InStock
ROTH3535.1 ROTH3535.2 ROTH3535.3
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1.83 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149917
Numéro CAS: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité