Bromure de calcium hydraté pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
300840010 300845000 300840025
ACRO300840010EA 271 EUR InStock
ACRO300840010 ACRO300845000 ACRO300840025
Bromure de calcium hydraté pour analyses
Bromure de calcium hydraté
Formule: Br₂Ca·H₂O
MW: 217,9 g/mol
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149608
Numéro CAS: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥83.0 % (CaBr2)
Acidity/alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Bromate and Chlorate Passes test
Arsenic (As) ≤2 ppm
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Subst not pptd ≤0.4 % By ammonium oxalate (as SO4)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité