Bromure de magnésium hexahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
46120.22 46120.36 46120.A3
46120.22EA 57.2 EUR InStock
46120.22 46120.36 46120.A3
Bromure de magnésium hexahydraté ≥98%
Bromure de magnésium hexahydraté
Purity: 98+% CAS No.: 13446-53-2 Molecular Formula: Br2Mg.6H2O Formula Weight: 292.22 (184.13anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.00 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: 172° Solubility: Soluble in water, somewhat soluble in alcohol MDL No.: MFCD00149780
Formule: Br₂Mg·6H₂O
MW: 292,2 g/mol
Point de fusion: 172 °C
Densité: 2.00
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149780
Numéro CAS: 13446-53-2
EINECS: 232-170-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité