Bromure de strontium hexahydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22553.22 B22553.36
B22553.22EA 62.9 EUR InStock
B22553.22 B22553.36
Bromure de strontium hexahydraté ≥99%
Bromure de strontium hexahydraté
Purity: 99% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Formule: Br₂Sr·6H₂O
MW: 355,52 g/mol
Densité: 2.386
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150361
Numéro CAS: 7789-53-9
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité