Azadibenzocyclooctyne-amine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DBCO-amine, 3-Amino-1-(11,12-didehydrodibenz[b,f]azocin-5(6H)-yl)-1-propanone, Dibenzocyclooctyne-amine
J65637.MB J65637.MC
J65637.MBEA 200 EUR InStock
J65637.MB J65637.MC
Azadibenzocyclooctyne-amine
Azadibenzocyclooctyne-amine
A carbonyl reactive reagent used to incorporate ADIBO into organic compounds, surfaces or particles.
Notes: Heat sensitive. Incompatible with amines and azides.
Formule: C₁₈H₁₆N₂O
MW: 276,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22380759
Numéro CAS: 1255942-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité