Calcium chlorure dihydraté 99-105% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0556-1KGEA 211 EUR InStock
0556-1KG 0556-2.5KG 0556-500G
Calcium chlorure dihydraté 99-105% ACS
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium <0.005%
Assay 99 – 105%
Barium ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Oxidizers (as NO₃) ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 4.5 – 8.5
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.02%
Strontium ≤0.1%
Sulphate ≤0.01%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité