Calcium chlorure dihydraté, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
06146.3600 06146.5600 06146.6600 06146.7500
KRAF06146.3600EA 33.8 EUR InStock
KRAF06146.3600 KRAF06146.5600 KRAF06146.6600 KRAF06146.7500
Calcium chlorure dihydraté, très pur
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité