Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium chlorure dihydraté

Fournisseur: Serva
Synonyms: Calcium chlorure à 2 molécules d'eau

SERA15587.02EA 0 EUR InStock
SERA15587.02
Calcium chlorure dihydraté
Calcium chlorure dihydraté


Formule: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité