Calcium chlorure dihydraté
Fournisseur: Serva
Synonyms: Calcium chlorure à 2 molécules d'eau
SERA39551.01EA 0 EUR InStock
SERA39551.01
Calcium chlorure dihydraté
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
Merck Index: 13,01660
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité