Magnésium chlorure hexahydraté, cristallisé, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JPC, ACS, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37008.6025
1.37008.6025EA 0 EUR InStock
1.37008.6025
Magnésium chlorure hexahydraté, cristallisé, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JPC, ACS, SAFC®
Magnésium chlorure hexahydraté
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Certifications: Corresponds to Ph Eur, BP, USP, JPC, ACS
Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (5 %; water) 5.0 - 7.0
Bromide (Br) ≤ 0.05 %
Nitrate (NO3) (**) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO4) (**) ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Ba (Barium) passes test
Ba (Barium) (**) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury) ≤ 0.0001 %
K (Potassium) ≤ 0.0050 %
Mn (Manganese) (**) ≤ 0.0005 %
Na (Sodium) (**) ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.002 %
Pb (Lead) ≤ 0.0004 %
Sr (Strontium) (**) ≤ 0.005 %
Residual solvents (Ph Eur/USP/ICH) excluded by manufacturing process
Water 51.0 - 55.0 %
Endotoxins ≤ 3.0 I.U./g
Microbiological test (Total aerobic microbial count (TAMC)) ≤ 100 CFU/g
Microbiological test (Total yeast and mould count (TYMC)) ≤ 100 CFU/g
** additional requirements by ACS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité