Magnésium chlorure hexahydraté
Fournisseur: Serva
SERA39771.01EA 0 EUR InStock
SERA39771.01
Magnésium chlorure hexahydraté
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité