Azido-PEG3-maleimide kit
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J65984.MB J65984.MC
J65984.MBEA 155 EUR InStock
J65984.MB J65984.MC
Azido-PEG3-maleimide kit
Azido-PEG3-maleimide
An azido containing reagent with PEG spacer and sulfhydryl reactivity. The compound is not stable upon prolonged storage and is sold as a kit.
Notes: Kit contains two components: a) 1.1 eq. of azido-PEG3-amine as an oil; b) 1.0 eq. of maleimide-NHS ester as a solid.
Formule: C₁₅H₂₃N₅O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22380764
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité