Perchlorate de magnésium hydraté 1-4 mm agent dessiccant, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Magnésium perchlorate hydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.05873.0500EA 506 EUR InStock
1.05873.0500
Perchlorate de magnésium hydraté 1-4 mm agent dessiccant, Supelco®
Perchlorate de magnésium hydraté
Formule: Cl₂MgO₈·H₂O
MW: 241,22 g/mol
Point de fusion: 146 °C
Densité: 2,6 g/cm³ (25 °C) (anhydr.)
Numéro CAS: 64010-42-0
ONU: 1475
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité