Perchlorate de magnésium hydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05874.0100 1.05874.0500
1.05874.0100EA 202 EUR InStock
1.05874.0100 1.05874.0500
Perchlorate de magnésium hydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Perchlorate de magnésium hydraté
Formule: Cl₂MgO₈·H₂O
Point de fusion: 146 °C
Densité: 2.6 g/cm³ (25 °C) (anhydr.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
ONU: 1475
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 500 g/l (25 °C)
Melting Point 251 °C decomposes
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Density 2.60 g/cm3 (25 °C) (anhydrous substance)
pH 8.2 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité