Calcium nitrate tétrahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
X886.1 X886.2 X886.3
ROTHX886.1EA 18.5 EUR InStock
ROTHX886.1 ROTHX886.2 ROTHX886.3
Calcium nitrate tétrahydraté
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236,15 g/mol
Point de fusion: ∼42 °C
Densité: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ONU: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité