Magnesium nitrate hydrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10799.14 10799.22 10799.36 10799.06
10799.14EA 111 EUR InStock
10799.14 10799.22 10799.36 10799.06
Magnesium nitrate hydrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Magnesium nitrate hydrate
It is used in printing, chemical, agriculture and ceramics industries. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
Purity: 99.999% CAS No.: 10377-60-3 Molecular Formula: Mg(NO3)2.xH2O Formula Weight: 148.32(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.46 Melting Point: 89° Boiling Point: 330° dec. Merck Reference: 14,5674 UN No.: 1474 MDL No.: MFCD00011103
Formule: Mg(NO₃)₂·xH₂O
Point d'ébullition: 330 °C (dec.)
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1.46
Point d'éclair: 93.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011103
Numéro CAS: 10377-60-3
EINECS: 233-826-7
ONU: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5674
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité