Magnésium nitrate hexahydraté ≥99.97% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
87609.30EA 565 EUR InStock
87609.30 87609.18 87609.06
Magnésium nitrate hexahydraté ≥99.97% (base métaux)
Magnésium nitrate hexahydraté
Formule: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256,41 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (déc.)
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,46
Point d'éclair: 93,3 °C
Numéro MDL: MFCD00149779
Numéro CAS: 13446-18-9
ONU: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité