Baryum hydroxyde octahydraté 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
423465000 423460025 423461000
ACRO423465000EA 74.7 EUR InStock
ACRO423465000 ACRO423460025 ACRO423461000
Baryum hydroxyde octahydraté 98+% ACS
Baryum hydroxyde octahydraté
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
Point d'ébullition: 780 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Densité: 2.18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149152
Numéro CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
ONU: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfide (S) (Limit about 0.001 %) Passes test
Carbonate (as BaCO3) ≤2.0 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Strontium (Sr) ≤0.8 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité