Hydroxyde de strontium octahydraté 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
270230010 270230050
ACRO270230010EA 78.6 EUR InStock
ACRO270230010 ACRO270230050
Hydroxyde de strontium octahydraté 98%, pur
Hydroxyde de strontium octahydraté
Formule: H₂O₂Sr·8H₂O
MW: 265,76 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150395
Numéro CAS: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
ONU: 3262
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité