Hydroxyde de strontium octahydraté ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41351.22 41351.36
41351.22EA 49.9 EUR InStock
41351.22 41351.36
Hydroxyde de strontium octahydraté ≥99% (base métaux)
Hydroxyde de strontium octahydraté
Purity: 99% CAS No.: 1311-10-0 Molecular Formula: Sr(OH)2.8H2O Formula Weight: 265.76 (121.60anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.900 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -8H2O Merck Reference: 14,8843 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00150395
Formule: H₂O₂Sr·8H₂O
MW: 265,76 g/mol
Point de fusion: 100 °C (-8H₂O)
Densité: 1.900
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150395
Numéro CAS: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8843
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité