Calcium hydrogénophosphate dihydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40233.A1 40233.A7
40233.A1EA 141 EUR InStock
40233.A1 40233.A7
Calcium hydrogénophosphate dihydraté ≥98%
Calcium hydrogénophosphate dihydraté
Purity: 98% min CAS No.: 7789-77-7 Molecular Formula: CaHO4P.2H2O Formula Weight: 172.09 (136.06anhy) Physical Form: Powder Density: 2.306 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 109° -H2O Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in dilute hydrochloric, nitric, and acetic acid. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,1692 MDL No.: MFCD00149621
Formule: HCaO₄P·2H₂O
Point de fusion: 109 °C (-H₂O)
Densité: 2.306
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149621
Numéro CAS: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 14,1692
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité